Drukuj
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 124 PLN
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Formuła: C₁₄H₁₇NO₂
Temp. Wrzenia: 240 °C/6,5mmHg
Temp. topnienia: 72…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006864
Numer CAS: 91-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-068-9