Drukuj
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 182 PLN
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Formuła: C₈H₅Br
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/20mmHg
Gęstość: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863358
Numer CAS: 766-46-1