Drukuj
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR4223-1G OR4223-5G
APOSOR4223-1GEA 1370 PLN
APOSOR4223-1G APOSOR4223-5G
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₃BClNO₄
Temp. topnienia: 182…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363774
Numer CAS: 850589-49-0