Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 566 PLN
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna 96%
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna
Formuła: C₁₄H₂₃N
MW: 205.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 233 °C
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006305
Numer CAS: 38222-83-2