Drukuj
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-(+)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-(+)-5-Hydroxymethyltetrahydro-2-furanone
OR42217-25G OR42217-5G
APOSOR42217-25GEA 4030 PLN
APOSOR42217-25G APOSOR42217-5G
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
Formuła: C₅H₈O₃
Temp. Wrzenia: 110…115 °C/0,2mmHg
Gęstość: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066224
Numer CAS: 32780-06-6