Drukuj
2,2,6,6-Tetrametylo-3,5-heptanodion 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
OR42216-100G OR42216-25G OR42216-5G
APOSOR42216-100GEA 356 PLN
APOSOR42216-100G APOSOR42216-25G APOSOR42216-5G
2,2,6,6-Tetrametylo-3,5-heptanodion 98%
2,2,6,6-Tetrametylo-3,5-heptanodion
Formuła: C₁₁H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 72…73 °C/6mmHg
Gęstość: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008848
Numer CAS: 1118-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-268-3