Drukuj
N-Boc-L-threonine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-L-threonine, Boc-Thr-OH, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR42214-100G OR42214-25G OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA 522 PLN
APOSOR42214-100G APOSOR42214-25G APOSOR42214-500G
N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Formuła: C₉H₁₇NO₅
MW: 219.2 g/mol
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00065946
Numer CAS: 2592-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-987-6