Drukuj
2-Jodo-2-metylopropan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 714 PLN
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Jodo-2-metylopropan 95%
2-Jodo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉I
MW: 184.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 99…100 °C
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001068
Numer CAS: 558-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-190-1
Jednostka: 2391
ADR: 3 II