Drukuj
2-Bromo-5-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 319 PLN
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotoluene
2-Bromo-5-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007281
Numer CAS: 7149-70-4