Drukuj
3,5-Dibromoanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 656 PLN
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromoanisole
3,5-Dibromoanisole
Formuła: C₇H₆Br₂O
MW: 265.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 124 °C/9.75mmHg
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258848
Numer CAS: 74137-36-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III