Drukuj
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 110 PLN
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Formuła: C6H5Br2N
MW: 250.9186 g/mol
Temp. topnienia: 22…23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00234159
Numer CAS: 38749-87-0