Drukuj
1,4-Dijodobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4220-100G OR4220-500G OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA 290 PLN
APOSOR4220-100G APOSOR4220-500G APOSOR4220-1KG
1,4-Dijodobenzen
1,4-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
Temp. Wrzenia: 285 °C
Temp. topnienia: 131…133 °C
Gęstość: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001054
Numer CAS: 624-38-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-842-2