Drukuj
8-Chloroquinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42189-100G OR42189-25G
APOSOR42189-100GEA 824 PLN
APOSOR42189-100G APOSOR42189-25G
8-Chloroquinoline 98%
8-Chloroquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. Wrzenia: 288 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047618
Numer CAS: 611-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-265-6