Drukuj
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 1210 PLN
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 46…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08460979
Numer CAS: 68206-04-2