Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 226 PLN
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Metylotetrahydrofuran 99%
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…82 °C
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3 II