Drukuj
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methylpyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(2-Methyl-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR42154-1G OR42154-25G OR42154-5G
APOSOR42154-1GEA 131 PLN
APOSOR42154-1G APOSOR42154-25G APOSOR42154-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Temp. topnienia: 66…71 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08061590
Numer CAS: 660867-80-1