Drukuj
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR42150-100G OR42150-25G OR42150-5G
APOSOR42150-100GEA 1570 PLN
APOSOR42150-100G APOSOR42150-25G APOSOR42150-5G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 117…119 °C/0,4mmHg
Temp. topnienia: 55 °C
Gęstość: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798260
Numer CAS: 61278-21-5