Drukuj
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 122 PLN
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formuła: C₅H₃Cl₂N₃O₂
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03265754
Numer CAS: 2897-43-0