Drukuj
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 429 PLN
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formuła: C₆H₄BrNO₃
Temp. Wrzenia: 281 °C
Temp. topnienia: 144…145 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11040194
Numer CAS: 78137-76-5