Drukuj
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzo[d]oxazol-2-amine, 2-Aminobenzoxazole
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 110 PLN
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
1,3-Benzoxazol-2-amine
Formuła: C₇H₆N₂O
MW: 134.1353 g/mol
Temp. topnienia: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00182850
Numer CAS: 4570-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-952-3