Drukuj
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 110 PLN
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Temp. topnienia: 245…247 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00093919
Numer CAS: 634-38-8