4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR42112-100G
OR42112-500G
APOSOR42112-100GEA
222
PLN
APOSOR42112-100G
APOSOR42112-500G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formuła:
C₅H₄Cl₂N₂ Temp. topnienia: 41…45 °C Temp. Zapłonu: 97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00090472 Numer CAS: 1780-26-3 Jednostka: 1759 ADR: 8,III |