Drukuj
2-Indanylacetic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 609 PLN
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082653
Numer CAS: 37868-26-1