Drukuj
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 1020 PLN
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formuła: C₁₆H₁₆O₄
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00185562
Numer CAS: 29973-91-9