Drukuj
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42047-1G OR42047-25G OR42047-5G
APOSOR42047-1GEA 110 PLN
APOSOR42047-1G APOSOR42047-25G APOSOR42047-5G
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate
Formuła: C₆H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 167…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001937
Numer CAS: 6629-04-5