Drukuj
9-Bromo-9-phenylfluorene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 218 PLN
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formuła: C₁₉H₁₃Br
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075522
Numer CAS: 55135-66-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II