Drukuj
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
OR4201-5G OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA 232 PLN
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368365
Numer CAS: 85977-52-2