Drukuj
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite, Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
OR4200T-1G OR4200T-5G
APOSOR4200T-1GEA 145 PLN
APOSOR4200T-1G APOSOR4200T-5G
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
A useful phosphorylating reagent.
Formuła: C₁₂H₂₂N₃O₂P
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00797597
Numer CAS: 102690-88-0
Jednostka: 3278
ADR: 6.1,III