Drukuj
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate, 1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 4240 PLN
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 265…272 °C
Gęstość: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656775
Numer CAS: 610791-05-4