Drukuj
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-methylnicotinate
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 110 PLN
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 126…127 °C/24mmHg
Gęstość: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006336
Numer CAS: 1721-26-2