Drukuj
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR4200-100G OR4200-25G OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA 284 PLN
APOSOR4200-100G APOSOR4200-25G APOSOR4200-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 85…86 °C/1mmHg
Gęstość: 1.669 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005821
Numer CAS: 2635-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-123-5