Drukuj
4-Phenylpiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4179-10G OR4179-5G OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA 334 PLN
APOSOR4179-10G APOSOR4179-5G APOSOR4179-1G
4-Phenylpiperidine 97%
4-Phenylpiperidine
Formuła: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 255…257 °C/727mmHg
Temp. topnienia: 61…65 °C
Gęstość: 0.967
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006002
Numer CAS: 771-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-243-1