Drukuj
1-(2-Hydroksyfenylo)piperazyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4153-10G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 273 PLN
APOSOR4153-10G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroksyfenylo)piperazyna 98%
1-(2-Hydroksyfenylo)piperazyna
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190246
Numer CAS: 1011-17-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III