Drukuj
2-Bromobenzophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4152-25G OR4152-5G
APOSOR4152-25GEA 480 PLN
APOSOR4152-25G APOSOR4152-5G
2-Bromobenzophenone 98%
2-Bromobenzophenone
Formuła: C₁₃H₉BrO
Temp. Wrzenia: 345 °C
Temp. topnienia: 40…44 °C
Gęstość: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00032462
Numer CAS: 13047-06-8