Drukuj
1-Hexylpiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4146-1G OR4146-250MG
APOSOR4146-1GEA 124 PLN
APOSOR4146-1G APOSOR4146-250MG
1-Hexylpiperazine
1-Hexylpiperazine
Formuła: C₁₀H₂₂N₂
Temp. Wrzenia: 98…103 °C/10mmHg
Gęstość: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075185
Numer CAS: 51619-55-7