Drukuj
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Morpholinobenzonitrile, 2-(Morpholin-4-yl)benzonitrile
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 621 PLN
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.2258 g/mol
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01313390
Numer CAS: 204078-32-0