Drukuj
Methyl nicotinoylacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 145 PLN
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Formuła: C₉H₉NO₃
Temp. topnienia: 34…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216524
Numer CAS: 54950-20-8