Drukuj
1,3,5-Tribromobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4123-100G OR4123-25G OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA 211 PLN
APOSOR4123-100G APOSOR4123-25G APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenzen
1,3,5-Tribromobenzen
Formuła: C₆H₃Br₃
Temp. Wrzenia: 271 °C
Temp. topnienia: 117…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000080
Numer CAS: 626-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-947-3