Drukuj
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 928 PLN
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formuła: C₅H₂ClN₃
Temp. topnienia: 25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09607731
Numer CAS: 939986-65-9