Drukuj
Bromocyklobutan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR41168-25G OR41168-5G
APOSOR41168-25GEA 218 PLN
APOSOR41168-25G APOSOR41168-5G
Bromocyklobutan 98%
Bromocyklobutan
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 107…108 °C
Gęstość: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001317
Numer CAS: 4399-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-530-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II