Drukuj
1,3-Dioxan-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethylene Carbonate
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 801 PLN
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C/3.75mmHg
Temp. topnienia: 48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010440
Numer CAS: 2453-03-4