Drukuj
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR41149-1G OR41149-5G OR41149-25G
APOSOR41149-1GEA 122 PLN
APOSOR41149-1G APOSOR41149-5G APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226870
Numer CAS: 214342-63-9