Drukuj
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
OR41125-25G OR41125-5G OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA 276 PLN
APOSOR41125-25G APOSOR41125-5G APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formuła: C₁₀H₁₈INO₂
MW: 311.16 g/mol
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115041
Numer CAS: 301673-14-3