Drukuj
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 421 PLN
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formuła: C₆H₇NO₂
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00967074
Numer CAS: 2703-17-5