Drukuj
5-Bromo-o-anisidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 598 PLN
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anisidine 98%
5-Bromo-o-anisidine
Formuła: C₇H₈BrNO
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037882
Numer CAS: 6358-77-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III