Drukuj
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR41018-100G OR41018-25G OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA 1160 PLN
APOSOR41018-100G APOSOR41018-25G APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278.1550 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16556148
Numer CAS: 1003846-21-6