Drukuj
3-Nitrosalicylan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 545 PLN
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
3-Nitrosalicylan metylu
3-Nitrosalicylan metylu
Formuła: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Temp. topnienia: 127…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272263
Numer CAS: 22621-41-6