Drukuj
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4098-25G OR4098-5G
APOSOR4098-25GEA 2140 PLN
APOSOR4098-25G APOSOR4098-5G
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
2-Acetamido-5-aminopyridine
Formuła: C₇H₉N₃O
Temp. topnienia: 154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160311
Numer CAS: 29958-14-3