Drukuj
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 1310 PLN
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formuła: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215.86 g/mol
Temp. topnienia: 215…223 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067894
Numer CAS: 16076-27-0