Drukuj
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Dirhodium tetracaprolactamate
OR40791-100MG OR40791-250MG OR40791-1G
APOSOR40791-100MGEA 1150 PLN
APOSOR40791-100MG APOSOR40791-250MG APOSOR40791-1G
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam)
Formuła: C₂₄H₄₀N₄O₄Rh₂
MW: 654.419 g/mol
Temp. topnienia: 269…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00467690
Numer CAS: 138984-26-6